Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus LDH-A / LDHA Protein
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | WP_001031880.1 |
| ID gene (immissione) | 31213039 |
| Nome | S. aureus LDH-A / LDHA Protein |
| Quantità | 1 mg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | LDHA |
| Lunghezza della proteina | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | S. aureus |
| Vedi altri risultati |