Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Cystathionine beta-lyase Protein
Codice prodotto. 16037820
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Dimensione della confezione:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Codice prodotto. 16037820
Marca: enQuireBio™ QP7238ec500ug
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Cystathionine beta-lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Numero di accesso NP_011331.3
ID gene (immissione) 852691
Nome S. cerevisiae Cystathionine beta-lyase Protein
Quantità 500 μg
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Simbolo del gene STR3
Lunghezza della proteina Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività S. cerevisiae
Specie E. coli
Tag proteine His-SUMO
Sequenza MPIKRLDTVV VNTGSQNDQH SASVPPVYLS TTFKVDLNNE DAQNYDYSRS GNPTRSVLQH QIGKLYRVPQ ENVLAVSSGM TALDVILRGL VLLNGTDNHT PTIIAGDDLY GGTQRLLNFF KQQSHAVSVH VDTSDFEKFK TVFQSLDKVD CVLLESPTNP LCKVVDIPRI LRFVKCISPD TTVVVDNTMM SGLNCNPLQL NPGCDVVYES ATKYLNGHHD LMGGVIISKT PEIASKLYFV INSTGAGLSP MDSWLLVRGL KTLGVRLYQQ QRNAMILAHW LENSCGFKPT RTNKATKTRF VGLRSNPDFK LHKSFNNGPG AVLSFETGSF EHSKRLVSSK KLSIWAVTVS FGCVNSLLSM PCKMSHASID PELRKERDFP EDLVRLCCGI ENIVDLKKDL LAAMVDADII EVRENGKYLF NKLNKNLAVN TTIDDLHKPL SIYEEFYNQD LIRKDSELNI KSSKL
Tampone Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.