Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant T. gondii Profilin Protein
Codice prodotto. 18379016 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Codice prodotto. 18379016
Marca: Novus Biologicals™ NBP318156
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Numero di accesso Q58NA1
Concentrazione LYOPH
Da utilizzare con (applicazione) SDS-PAGE
Formulazione Lyophilized from PBS
Peso molecolare M.W. Theoretical: 20 kDa
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentrazione di endotossine <0.01 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Alias gene PRF
Ricostituzione Reconstitute with 100 ul sterile water (0.1mg/ml after reconstitution)
Research Category Immunology, Innate Immunity
Purity or Quality Grade >95% pure by SDS-PAGE
Proteine Profilin