Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Alexa Fluor 568, Clone: CTK0101 and CTK0102, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
90.18€ - 317.63€
Specifica
| Antigene | Recombinant VHH |
|---|---|
| Clone | CTK0101 and CTK0102 |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Alexa Fluor 568 |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17373493
|
Chromotek
srbAF568-1-10 |
10 μL |
90.18€
10µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17383493
|
Chromotek
srbAF568-1-100 |
100 μL |
317.63€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG/anti-rabbit IgG, recombinant VHH is an anti-human IgG and anti-rabbit IgG specific secondary antibody. It consists of of a mixture of 2 Nanobodies that bind to human IgG and rabbit IgG with high affinity & specificity.
Specifica
| Recombinant VHH | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry | |
| Alexa Fluor 568 | |
| Human, Rabbit | |
| Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles. |
| CTK0101 and CTK0102 | |
| Monoclonal | |
| Alpaca | |
| Secondary |