Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Alexa Fluor 568, Clone: CTK0105 and CTK0106, Proteintech ChromoTek
Alpaca Monoclonal Antibody
90.18€ - 317.63€
Specifica
| Antigene | Recombinant VHH |
|---|---|
| Clone | CTK0105 and CTK0106 |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | Alexa Fluor 568 |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17373473
|
Chromotek
sms2bAF568-1-10 |
10 μL |
90.18€
10µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17383473
|
Chromotek
sms2bAF568-1-100 |
100 μL |
317.63€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Nano-Secondary™ alpaca anti-mouse IgG2b, Fc-specific recombinant VHH is an anti-mouse IgG subclass specific antibody. This secondary antibody product consists of Nanobodies that bind to mouse IgG2b with high affinity & specificity.
Specifica
| Recombinant VHH | |
| Immunofluorescence, Western Blot | |
| Alexa Fluor 568 | |
| Mouse | |
| Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles. |
| CTK0105 and CTK0106 | |
| Monoclonal | |
| Alpaca | |
| Secondary |