Learn More
Novus Biologicals Recombinant Virus Dengue Virus 1 VLP Protein
Codice prodotto. 18366963 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
0.25 mg
0.5 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
0.25mg
0.50mg
Codice prodotto. 18366963
Marca: Novus Biologicals NBP3148110.1MG
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Electron Microscopy, Western Blot
Formulazione 10mM sodium phosphate, 20mM sodium citrate, 154mM sodium chloride, pH7.4
Quantità 0.1 mg
Requisiti di stoccaggio Store at 4C short term. Aliquot and store at -80C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias gene polyprotein precursor
Purity or Quality Grade >95% pure by SDS-PAGE
Proteine Dengue Virus 1 VLP