Learn More
Novus Biologicals Recombinant Virus Dengue Virus 1 VLP Protein
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
0.25 mg
0.5 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
0.25mg
0.50mg
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Electron Microscopy, Western Blot |
| Formulazione | 10mM sodium phosphate, 20mM sodium citrate, 154mM sodium chloride, pH7.4 |
| Quantità | 0.1 mg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at 4C short term. Aliquot and store at -80C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias gene | polyprotein precursor |
| Purity or Quality Grade | >95% pure by SDS-PAGE |
| Proteine | Dengue Virus 1 VLP |