Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Western Blot Protein Standards (12-90 kDa)
Codice prodotto. p-200086916 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 Tests
50 Tests
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 18634970
Marca: Novus Biologicals™ NBP31165050Tests
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone 125 mM Tris-HCl, pH 6.8, 10 mM DTT, 2 mM EDTA, 2 % (W/V) SDS, 10 % (W/V) Glycerol, 0.01% (W/V) Bromophenol blue
Content And Storage Store at -20°C.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Quantità 50 Tests