Learn More
R&D Systems™ Reconstitution Buffer 7 (Deionized Water)
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mL
Descrizione
Store the unopened product at 2 - 8°C. Do not use past expiration date.
Specifica
Specifica
| Quantità | 2 mL |