Learn More
Heathrow Scientific™ Rectangular Capsule/Tablet Counting Tray
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Disposable to ensure no chemical cross-contamination for patient safety
- Made from FDA food grade polystyrene in an ISO Class 8 clean room
- Meets quality control and GMP requirements for manufacturing batch sampling
- Durable and shatterproof trays constructed of inert, BSE/TSE free material
- Lot traceable
- Pour spout in corner for dispensing control
- Weight: 42 g (0.09 lb.)
- Size Dimensions (L x W x H): 262 x 131 x 12 mm
- Includes an ergonomic spatula (177.25 x 19.2 mm)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 and EU 1935/2004 |
| Dimensioni (L x P x A) | 262 x 131 x 12 mm |
| Colore | White |
| Altezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 262 mm |
| Materiale | Polystyrene |
| Tipo | Pill-counting Tray |
| Larghezza (sistema metrico) | 131 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Counting Capsules/Tablets |
| Include | Curved Spatula |
| Vedi altri risultati |