Learn More
Eppendorf™ Rectangular Centrifuge Bucket
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
5702 Centrifuge rotor A-4-38
Eppendorf rotor A-4-81 (CFA-152-020K)
Swinging bucket rotor CFA-146-010T (A-4-44)
Quantità:
2/Pk.
4/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Descrizione
- Rectangular Centrifuge Buckets
- Compatible with Eppendorf rotors
- Available in packs of two and four
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Swinging bucket rotor CFA-146-010T (A-4-44) |
| Capacità | 100 mL |
| Tipo di contenitore | Bucket |
| Quantità | 4/Pk. |