Learn More
Gilac™ Rectangular Container
Codice prodotto. p-7250794
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 L
55 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15912874
Marca: Gilac™ G119721
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rectangular Food Container for sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials.
  • 600 x 400 rectangular plastic food container
  • For sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials
  • No gaps nor overlaps
  • Machine washable
  • Covering lid for increased hygiene, optional extra
  • Stackable without lid
  • Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies
Specifica
Tipo Storage Bin
Materiale HDPE
Colore White
Forma Rectangular
Capacità (sistema imperiale) 6.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 25 L
Certificazione/Conformità Food Contact Certified
Stile Stackable
Lunghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Larghezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Altezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Altezza (sistema metrico) 165 mm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C