Learn More
Gilac™ Rectangular Dough Dividing Container
Codice prodotto. 15125326
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
13 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15125326
Marca: Gilac™ G155421
Rectangular Dough Dividing Container is shock-resistant, highly flexible, and resistant to changes in temperature. Nestable and stackable.
  • Rectangular dough dividing container
  • Highly resistant to changes in temperature
  • Highly flexible and shock-resistant
  • Compatible with racking trolleys
Specifica
Tipo Bin Divider
Materiale HDPE
Colore White
Forma Rectangular
Capacità (sistema imperiale) 5.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 20 L
Certificazione/Conformità Food Contact Compliance
Descrizione Rectangular
Stile Stackable, Nestable
Dimensioni (L x P x A) 530 x 410 x 140 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 20.9 in.
Lunghezza sistema imperiale) interno 17.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 530 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 440 mm
Larghezza (sistema imperiale) 16.1 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 12.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 410 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 320 mm
Altezza (sistema imperiale) interno 5.1 in.
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Altezza (sistema metrico) interno 130 mm
Peso (sistema imperiale) 2.546 lb.
Peso (sistema metrico) 1.155 kg
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C