Learn More
Gilac™ Rectangular Dough Dividing Container
Codice prodotto. 15829572
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
13 L
20 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15829572
Marca: Gilac™ G155921
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rectangular Dough Dividing Container is shock-resistant, highly flexible, and resistant to changes in temperature. Nestable and stackable.
  • Rectangular dough dividing container
  • Highly resistant to changes in temperature
  • Highly flexible and shock-resistant
  • Compatible with racking trolleys
Specifica
Tipo Bin Divider
Materiale HDPE
Colore White
Forma Rectangular
Capacità (sistema imperiale) 3.4 gal.
Capacità (sistema metrico) 13 L
Certificazione/Conformità Food Contact Compliance
Descrizione Rectangular
Da utilizzare con GILAC Racking Trolley
Da utilizzare con (applicazione) Food Storage
Stile Stackable, Nestable
Dimensioni (L x P x A) 600 x 400 x 82 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Lunghezza sistema imperiale) interno 19.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 500 mm
Larghezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 11.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 300 mm
Altezza (sistema imperiale) interno 77 mm
Altezza (sistema metrico) 82 mm
Altezza (sistema metrico) interno 3 in.
Peso (sistema imperiale) 1.658 lb.
Peso (sistema metrico) 0.752 kg
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C