Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container and Lid, 600 x 400 mm
Codice prodotto. 15707629
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Capacità (sistema metrico):
25 L
35 L
55 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15707629
Marca: Gilac™ G119709
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Rectangular HACCP Container is a large storage container that includes a lid capable of supporting the weight of heavy loads.
  • Rectangular 600 x 400 HACCP plastic food container
  • For large storage volumes, the lid withstands high loads
  • Multipurpose tray
  • Rewritable ID cartridge for inventory tracking.
  • Design with no retention zone
  • Machine washable
  • Recessed handles for better handling
  • Stackable with lid
  • Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel bases
Specifica
Tipo Food Bin
Materiale HDPE
Colore Red
Forma Rectangular
Capacità (sistema metrico) 25 L
Certificazione/Conformità Food Contact Compliance
Da utilizzare con All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies
Da utilizzare con (applicazione) Food Storage
Include Lid
Stile Stackable
Dimensioni (L x P x A) 600 x 400 x 190 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm
Larghezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Larghezza (sistema metrico) 400 mm
Altezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Altezza (sistema metrico) 190 mm
Peso (sistema metrico) 2.2 kg