Learn More
Gilac™ Rectangular HACCP Container and Lid, 600 x 400 mm
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Red
White
Yellow
Capacità (sistema metrico):
25 L
35 L
55 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rectangular 600 x 400 HACCP plastic food container
- For large storage volumes, the lid withstands high loads
- Multipurpose tray
- Rewritable ID cartridge for inventory tracking.
- Design with no retention zone
- Machine washable
- Recessed handles for better handling
- Stackable with lid
- Compatible with all GILAC 4 and 6 wheel bases
Specifica
Specifica
| Tipo | Food Bin |
| Materiale | HDPE |
| Colore | White |
| Forma | Rectangular |
| Capacità (sistema imperiale) | 14.5 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 55 L |
| Certificazione/Conformità | Food Contact Certified |
| Da utilizzare con | All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food Storage |
| Stile | Stackable |
| Vedi altri risultati |