Learn More
Gilac™ Rectangular Reinforced Container
Click to view available options
Colore:
Gray
Dimensioni (L x P x A):
400 x 294 x 165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 400 x 300 rectangular plastic food container
- For sub-zero and ambient temperature storage and transporting raw materials
- No gaps nor overlaps
- Machine washable
- Covering lid for increased hygiene, optional extra
- Stackable without lid
- Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies
Specifica
Specifica
| Tipo | Storage Bin |
| Materiale | HDPE |
| Colore | Gray |
| Forma | Rectangular |
| Capacità (sistema metrico) | 12 L |
| Certificazione/Conformità | Food Contact Compliance |
| Da utilizzare con | All GILAC 4 and 6-Wheel Dollies |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food Storage |
| Stile | Stackable |
| Dimensioni (L x P x A) | 400 x 294 x 165 mm |
| Vedi altri risultati |