Learn More
Scilabub™ Guanto termoresistente rosso
Codice prodotto. 12372229
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
1 paio
pezzi 2
Codice prodotto. 12372229
Marca: Scilabub™ GLO/NS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These Nomex™ polyamide red heat resistant gloves are resistant to 260°C (working temperature, dry heat only) with knitted fabric construction for extra comfort.
  • Heat-resistant (260°C working temperature, dry heat only)
  • Low thermal conductivity
  • Asbestos free
  • Double thickness
  • Knitted fabric for comfort
  • Does not shrink or melt
  • Unaffected by washing
  • Hard wearing
  • Conform to EN338: 2 X 4 X and EN407: 41324X
Specifica
Certificazione/Conformità EN338: 2 X 4 X ed EN407: 41324X
Classificazione Nomex III
Colore Red
Latex Free
Materiale Nomex
Powdered Powder Free
Product Type Guanti
Size Small
Quantità 1 ciascuno
Resistente a Calore
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm