Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo in gomma naturale rosso
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
9 mm
11 mm
12 mm
14 mm
17 mm
Dimensione della confezione:
1m
25m
Descrizione
- Durometer 50 Shore A
- Good elastic memory
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008 |
| Diametro (sistema metrico) interno | 8 mm |
| Materiale | Gomma |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Overall Length (Metric) | 25 m |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso in laboratorio |
| Colore | Rosso |