Learn More
Red Nucleic Acid Gel Stain (10,000x), MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
500 μL
Dimensione della confezione:
500µL
Descrizione
Red Nucleic Acid Gel Stain (10,000x) is a nucleic acid stain that can be used as a safer alternative to the traditional ethidium bromide (EB) stain for detecting nucleic acids in agarose gels or polyacrylamide gels.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Red Nucleic Acid Gel Stain (10,000x) |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Reddish Brown |
| Quantità | 500 μL |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Grado | Research |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.