Learn More
Kautex™ Chiusure a vite in polipropilene rosso
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 to 1000 mL Bottle
250/350 mL Bottle
Bottiglia da 100 ml
Bottiglia da 50 ml
Flacone da /1500/2500/4000 ml
Flacone da /500/750/1000 ml
Diametro (sistema metrico):
28 mm
32 mm
45 mm
54 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 210
Descrizione
- PP
- Red
- Tamper evident ring
- PE-foam insert
Specifica
Specifica
| Colore | Rosso |
| Include | Anello antimanomissione e inserto in schiuma di polietilene |
| Materiale | Polipropilene |
| Materiale rivestimento interno | Inserto in schiuma di polietilene |
| Product Type | Chiusura a vite |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flacone da /1500/2500/4000 ml |
| Diametro (sistema metrico) | 80 mm |