Learn More
Kautex™ Chiusure a vite in polipropilene rosso
Codice prodotto. p-8013606
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 to 1000 mL Bottle
250/350 mL Bottle
Bottiglia da 100 ml
Bottiglia da 50 ml
Flacone da /1500/2500/4000 ml
Flacone da /500/750/1000 ml
Diametro (sistema metrico):
28 mm
32 mm
45 mm
54 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 210
Codice prodotto. 15941451
Marca: Kautex™ 2000084198
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Seal a container's ingredients with these Kautex™ Red Polypropylene Screw Closures when you package, send samples, transport and store their contents.
  • PP
  • Red
  • Tamper evident ring
  • PE-foam insert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Rosso
Include Anello antimanomissione e inserto in schiuma di polietilene
Materiale Polipropilene
Materiale rivestimento interno Inserto in schiuma di polietilene
Product Type Chiusura a vite
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottiglia da 50 ml
Diametro (sistema metrico) 28 mm