Learn More
Kartell™ Tappi conici a 1 foro in gomma rossa
Made from red rubber.
Marca:  Kartell™ 0383600
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10207061
  • 73.40€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 07-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Made from red rubber.
  • Made from red rubber
Specifica
Specifica
Red
70mm
6mm
1
1
Tapered Stopper
52 mm
65 mm
Rubber