Learn More
Kartell™ Tappi conici a 1 foro in gomma rossa
Codice prodotto. 10388461
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
12 mm
14 mm
19 mm
21 mm
25 mm
34 mm
37 mm
43 mm
52 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
16 mm
20 mm
26 mm
30 mm
32 mm
45 mm
48 mm
60 mm
65 mm
Altezza (sistema metrico):
20mm
24 mm
28 mm
29mm
34mm
45mm
50mm
60mm
70mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
Codice prodotto. 10388461
Marca: Kartell™ 0383300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made from red rubber.
  • Made from red rubber
Specifica
Diametro (sistema metrico) 6mm
Altezza (sistema metrico) 50mm
Quantità 25/Pk.
Posizioni totali 1
Colore Red
Diameter (Metric) Bottom 37 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 48 mm
Materiale Rubber
Product Type Tapered Stopper