Learn More
Kartell™ Tappi conici a 1 foro in gomma rossa
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
12 mm
14 mm
19 mm
21 mm
25 mm
34 mm
37 mm
43 mm
52 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
16 mm
20 mm
26 mm
30 mm
32 mm
45 mm
48 mm
60 mm
65 mm
Altezza (sistema metrico):
20mm
24 mm
28 mm
29mm
34mm
45mm
50mm
60mm
70mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
Descrizione
Made from red rubber.
- Made from red rubber
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 6mm |
| Altezza (sistema metrico) | 60mm |
| Quantità | 25/Pk. |
| Posizioni totali | 1 |
| Colore | Red |
| Diameter (Metric) Bottom | 43 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 60 mm |
| Materiale | Rubber |
| Product Type | Tapered Stopper |