Learn More
Kartell™ Conical 2 Hole Stopper
Codice prodotto. 10023111
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
34 mm
37 mm
43 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
45 mm
48 mm
60 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10023111
Marca: Kartell™ 0384900
Red rubber stoppers suitable for high temperatures and for use in combination with a flask, bottle, or tube
  • Constructed of red rubber
  • Conical shape
  • Features two holes
  • For general purpose laboratory use
Specifica
Diametro (sistema metrico) foro 6mm
Diametro (sistema metrico) 6mm
Altezza (sistema metrico) 50mm
Quantità 25/Pk.
Posizioni totali 2
Colore Red
Diameter (Metric) Bottom 37 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 48 mm
Materiale Rubber
Product Type Tapered Stopper
Forma Conical