Learn More
Kartell™ Conical 2 Hole Stopper
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
34 mm
37 mm
43 mm
Diametro superiore (sistema metrico):
45 mm
48 mm
60 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Constructed of red rubber
- Conical shape
- Features two holes
- For general purpose laboratory use
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) foro | 6mm |
| Diametro (sistema metrico) | 6mm |
| Altezza (sistema metrico) | 45mm |
| Quantità | 25/Pk. |
| Posizioni totali | 2 |
| Colore | Red |
| Diameter (Metric) Bottom | 34 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 45 mm |
| Materiale | Rubber |
| Product Type | Tapered Stopper |
| Vedi altri risultati |