Learn More
Fisherbrand™ Bulbo in gomma rosso
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
15 ml
Diametro (sistema metrico) apertura:
4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
38 mm
Lunghezza (sistema metrico):
60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polistirene stampato con pareti opache e fondo otticamente trasparente
- Il fondo è del 60% più sottile rispetto a quello delle micropiastre in polistirene tradizionali per una fluorescenza di sfondo inferiore e letture fino a 340 nm
- Le pareti opache bianche o nere evitano interferenze tra pozzetti
- Volumi operativi consigliati compresi tra 75 e 200 μl
- Disponibili non trattate per saggi a base di soluzione, con alta capacità legante per applicazioni di immunodosaggi o trattate per colture di tessuti per crescita cellulare
- Le opzioni di trattamento della superficie sono senza rivestimento, non necessitano di manipolazione speciale e sono stabili a temperatura ambiente
- Le micropiastre sterili sono sterilizzate mediante radiazione gamma e certificate apirogene
- Prodotto ideale per diluizioni in serie, saggi di emoagglutinazione o di precipitazione e per applicazioni di conservazione in generale
- Le dimensioni delle piastre sono conformi agli standard industriali proposti
Specifica
Specifica
| Punte compatibili | 15 ml |
| Autoclavabile | No |
| Colore | Rosso |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Pipette |
| Tipo di impugnatura | Round |
| Materiale | Gomma |
| Modello | Bulbo |
| Numero di canali | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |