Learn More
Fisherbrand™ Tubo in gomma siliconica rosso
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4 mm
Dimensione della confezione:
10m
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Materiale | Gomma siliconica |
| Overall Length (Metric) | 10 m |
| Colore | Rosso |