Learn More
Brady™ Red and White Warning Tape
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
33 m x 38 mm
33 m x 50 mm
33 m x 75 mm
Dimensione della confezione:
1 ROLL
Descrizione
- The marking of transport routes must be both flexible and durable, as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse.
- Self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, and gate arches.
Specifica
Specifica
| Alternate Part Number | 255296 |
| Descrizione | Warning Tape - Red / White |
| Dimensioni (L x P) | 33 m x 50 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Marking pillars, pylons, the edges of walls, gate arch, transport routes |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 108.3 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 33 m |
| Quantità confezione | 1 Roll |
| Spessore | 0.138 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.97 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Vedi altri risultati |