Learn More
Jenway™ Redox electrode (platinum ORP) (max. temp. 80°C)
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Type: Combination
- End Type: Bulb
- mV Range: 0-1000mV
- Temperature Range: 0 to 80°C
- Body Material: Glass
Specifica
Specifica
| Descrizione | Combination, Refillable |
| Materiale | Glass Body |
| Tipo di soluzione di riempimento | 4M KCl saturated with AgCl |
| Da utilizzare con (applicazione) | General purpose measurements, accurate Q.C. and research work |
| Riferimento interno | Ag/AgCl |
| Intervallo mV | 0 to 1000 mV |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0°C to 80°C |
| Tipo di punta | Platinum |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1 m |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 120 mm |
| Vedi altri risultati |