Learn More
SI Analytics™ Redox Solution, 430mV Pt/Calomel, 470mV Pt/Ag/AgCl
Codice prodotto. 10340641 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
250 mL
60 Ampules/20mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10340641 60 Ampules/20mL Pezzo
10664471 1000 mL 1000mL
11964739 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10340641 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285138357
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
SI Analytics™ Redox Solution, 430mV Pt/Calomel, 470mV Pt/Ag/AgCl is designed to be used in redox tests.
  • GHS07: Skin Irrit. 2 H315 Causes skin irritation, Eye Irrit. 2 H319 Causes serious eye irritation
  • Precautionary statements: P280 Wear protective gloves / eye protection / face protection. P264 Wash thoroughly after handling. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P321 Specific treatment (see on this label). P332+P313 If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water.
  • Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace: 7664-93-9 sulphuric acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 102°C
Colore Light Yellow
Conducibilità 430 Pt/Kalomel, 470 Pt/Ag/AgclMv
Tipo di soluzione di riempimento Redox
Odore Odorless
Imballaggio FIOLAX™ Ampules
Intervallo di pH -0.1
Quantità 60 Ampules/20mL
Solubilità Fully miscible in water
Pressione del vapore 23 hPa
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Soluzione di controllo Redox (+430 mV/+470 mV)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P364-E lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid