Learn More
SI Analytics™ Redox Solution, 430mV Pt/Calomel, 470mV Pt/Ag/AgCl
Sfoglia Tutto SI Analytics ProdottiDescrizione
- GHS07: Skin Irrit. 2 H315 Causes skin irritation, Eye Irrit. 2 H319 Causes serious eye irritation
- Precautionary statements: P280 Wear protective gloves / eye protection / face protection. P264 Wash thoroughly after handling. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P321 Specific treatment (see on this label). P332+P313 If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water.
- Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace: 7664-93-9 sulphuric acid
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 102°C |
| Colore | Light Yellow |
| Conducibilità | 430 Pt/Kalomel, 470 Pt/Ag/Agcl |
| Tipo di soluzione di riempimento | Redox |
| Odore | Odorless |
| Imballaggio | DURAN™ Bottle |
| Intervallo di pH | -0.1 |
| Quantità | 1000 mL |
| Solubilità | Fully miscible in water |
| Pressione del vapore | 23 hPa |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Redox testing solution
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?