Learn More
SI Analytics™ Redox Solution, 430mV Pt/Calomel, 470mV Pt/Ag/AgCl
Codice prodotto. 11964739 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
250 mL
60 Ampules/20mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11964739 250 mL 250mL
10664471 1000 mL 1000mL
10340641 60 Ampules/20mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11964739 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285138168
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
SI Analytics™ Redox Solution, 430mV Pt/Calomel, 470mV Pt/Ag/AgCl is designed to be used in redox tests.
  • GHS07: Skin Irrit. 2 H315 Causes skin irritation, Eye Irrit. 2 H319 Causes serious eye irritation
  • Precautionary statements: P280 Wear protective gloves / eye protection / face protection. P264 Wash thoroughly after handling. P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P321 Specific treatment (see on this label). P332+P313 If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice/attention. P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water.
  • Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace: 7664-93-9 sulphuric acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 102°C
Colore Light Yellow
Conducibilità 430/470 Pt/Kalomel, 470 Pt/Ag/AgclMv
Tipo di soluzione di riempimento Redox
Odore Odorless
Imballaggio DURAN™ Bottle
Intervallo di pH -0.1
Quantità 250 mL
Solubilità Fully miscible in water
Pressione del vapore 23 hPa