Learn More
Redox Standard 300mV, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11813570 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 11813570
Marca: Reagecon RS300