Learn More
Buerkle™ Reduced Nipple with Outer Thread
Codice prodotto. 10054940 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
13.5 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10054940
Marca: Buerkle™ 85063410
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene.
  • Polypropylene construction
  • Autoclavable to 121°C
  • Safe for use with foodstuffs
  • Supplied in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Dimensioni filo 3/4 to 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 18 mm
Product Type Nipple Reduced Outer