missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Reduced Socket with Inner Thread

Codice prodotto. 11876433 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
17.5 mm
23 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11876433

Marca: Buerkle™ 85021234

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Manufactured from polypropylene.

  • Polypropylene construction
  • Autoclavable to 121°C
  • Safe for use with foodstuffs
  • Supplied in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità EU Foodstuffs
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Dimensioni filo 1/2 to 3/4 in.
Larghezza (sistema metrico) 17.5 mm
Product Type Socket Reduced Inner Thread
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato