Learn More
Buerkle™ Reduced Socket with Inner Thread
Codice prodotto. 11886433 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
17.5 mm
23 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11886433
Marca: Buerkle™ 85023410
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene.
  • Polypropylene construction
  • Autoclavable to 121°C
  • Safe for use with foodstuffs
  • Supplied in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Dimensioni filo 3/4 to 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 23 mm
Product Type Socket Reduced Inner Thread