Learn More
BRAND™ Reducing Adapter
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
M 22 x 1
R 3/8 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Polypropylene construction
- Used to simplify connections to most water sources
- For use with water jet pump
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Water jet filter pump |
| Materiale | Polypropylene |
| Dimensioni dei tubi | R 3/8 in. |
| Tipo | Reducing Adapter |