Learn More
BOLA Reducing Unions
Codice prodotto. 10013301
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Dimensioni filo:
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10013301
Marca: BOLA D52638
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Reducing Unions PTFE, glass-fibre reinforced PTFE nut
Straight tube fitting made of PTFE with nuts made of glass-fibre reinforced PTFE. For connecting tubing or tube with different outer diameters. Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Specifica
Certificazione/Conformità FDA
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Dimensioni filo 8 mm