Learn More
SI Analytics™ Reference Electrode
Codice prodotto. 10024211 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipi di connettore:
Screw Plug Head
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipi di connettore Dimensione della confezione
10024211 Screw Plug Head Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10024211 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285111767
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    262.65€ / pezzi 1
    Risparmia 15.35€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Type B 1881 HD: Threaded Screw Plug Connection, PVDF Shaft and Diaphragm, Heavy duty with Ag/AgCl Reference System.
  • Ag / AgCl reference
  • PVDF diaphragm
  • Paste electrolyte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Screw Plug Head
Materiale PVDF Shaft
Tipo Reference Electrode
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -5°C to +100°C
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm