Learn More
Contec™ Panni ReFIBE™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16505284 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1200
pezzi 1800
pezzi 750
Codice prodotto. 16505284
Marca: Contec™ RFHS99
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I panni™ ReFIBE™ Contec sono realizzati da bottiglie in plastica riciclata al 100%; questo li rende un’opzione monouso sostenibile per i produttori critici nei settori delle scienze naturali, dei farmaci, dei dispositivi medici e dei semiconduttori.
Il rivoluzionario processo di riciclo converte la plastica post-consumo in un filamento continuo in 100% poliestere, lo stesso substrato utilizzato in molti panni e moci in poliestere standard di Contec™.
Grazie al poliestere sintetico, i panni ReFIBE™ sono eccezionalmente puliti e compatibili con un’ampia gamma di soluzioni e disinfettanti per camere bianche. Come accade con i panni in poliestere standard Contec™, ReFIBE™ viene lavato e confezionato in una camera bianca ISO 4. Grazie al basso livello di dispersione di particelle e fibre, ReFIBE™ può essere utilizzato in sostituzione del tradizionale poliestere per favorire la sostenibilità senza compromettere la qualità o le prestazioni. Disponibili nei formati 9 x 9 pollici e 12 x 12 pollici.
Come viene prodotto un panno con materiali riciclati?
  • I flaconi post-consumo vengono raccolti
  • I flaconi vengono ridotti in scaglie e lavati
  • Le scaglie dei flaconi vengono fuse, filtrate e ricomposte in trucioli
  • I trucioli vengono fusi e trasformati in filato
  • Il filato viene lavorato a maglia e trasformato nei panni ReFIBE™
Dati sui panni ReFibe™:
  • 2,72 particelle (x10/panno)
  • 0,15 fibre (x10/panno)
  • 0,01 g/panno (residuo non volatile)
  • 275 ml/panno (assorbenza)
  • 1 s (tasso di assorbenza)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Strumento di pulizia per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Poliestere riciclato
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Peso base 124 g/m2
Colore Bianco
Monouso Monouso
Bordi Taglio laser
Dimensioni (L x P) 23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
Strato 1 velo
Sterilità Non sterile