Learn More
Contec™ Panni ReFIBE™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16595274 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 23 cm (9 x 9 pollici)
30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1200
pezzi 1800
pezzi 750
Codice prodotto. 16595274
Marca: Contec™ RFHS1212
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I panni™ ReFIBE™ Contec sono realizzati da bottiglie in plastica riciclata al 100%; questo li rende un’opzione monouso sostenibile per i produttori critici nei settori delle scienze naturali, dei farmaci, dei dispositivi medici e dei semiconduttori.
Il rivoluzionario processo di riciclo converte la plastica post-consumo in un filamento continuo in 100% poliestere, lo stesso substrato utilizzato in molti panni e moci in poliestere standard di Contec™.
Grazie al poliestere sintetico, i panni ReFIBE™ sono eccezionalmente puliti e compatibili con un’ampia gamma di soluzioni e disinfettanti per camere bianche. Come accade con i panni in poliestere standard Contec™, ReFIBE™ viene lavato e confezionato in una camera bianca ISO 4. Grazie al basso livello di dispersione di particelle e fibre, ReFIBE™ può essere utilizzato in sostituzione del tradizionale poliestere per favorire la sostenibilità senza compromettere la qualità o le prestazioni. Disponibili nei formati 9 x 9 pollici e 12 x 12 pollici.
Come viene prodotto un panno con materiali riciclati?
  • I flaconi post-consumo vengono raccolti
  • I flaconi vengono ridotti in scaglie e lavati
  • Le scaglie dei flaconi vengono fuse, filtrate e ricomposte in trucioli
  • I trucioli vengono fusi e trasformati in filato
  • Il filato viene lavorato a maglia e trasformato nei panni ReFIBE™
Dati sui panni ReFibe™:
  • 2,72 particelle (x10/panno)
  • 0,15 fibre (x10/panno)
  • 0,01 g/panno (residuo non volatile)
  • 275 ml/panno (assorbenza)
  • 1 s (tasso di assorbenza)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Strumento di pulizia per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 30 cm
Materiale Poliestere riciclato
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Peso base 124 g/m2
Colore Bianco
Monouso Monouso
Bordi Taglio laser
Dimensioni (L x P) 30 x 30 cm (12 x 12 pollici)
Strato 1 velo
Sterilità Non sterile