Learn More
Contec™ Panni ReFIBE™
Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Descrizione
Il rivoluzionario processo di riciclo converte la plastica post-consumo in un filamento continuo in 100% poliestere, lo stesso substrato utilizzato in molti panni e moci in poliestere standard di Contec™.
Grazie al poliestere sintetico, i panni ReFIBE™ sono eccezionalmente puliti e compatibili con un’ampia gamma di soluzioni e disinfettanti per camere bianche. Come accade con i panni in poliestere standard Contec™, ReFIBE™ viene lavato e confezionato in una camera bianca ISO 4. Grazie al basso livello di dispersione di particelle e fibre, ReFIBE™ può essere utilizzato in sostituzione del tradizionale poliestere per favorire la sostenibilità senza compromettere la qualità o le prestazioni. Disponibili nei formati 9 x 9 pollici e 12 x 12 pollici.
Come viene prodotto un panno con materiali riciclati?
- I flaconi post-consumo vengono raccolti
- I flaconi vengono ridotti in scaglie e lavati
- Le scaglie dei flaconi vengono fuse, filtrate e ricomposte in trucioli
- I trucioli vengono fusi e trasformati in filato
- Il filato viene lavorato a maglia e trasformato nei panni ReFIBE™
Dati sui panni ReFibe™:
- 2,72 particelle (x10/panno)
- 0,15 fibre (x10/panno)
- 0,01 g/panno (residuo non volatile)
- 275 ml/panno (assorbenza)
- 1 s (tasso di assorbenza)
Specifica
Specifica
| Product Type | Strumento di pulizia per camera bianca |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Poliestere riciclato |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Peso base | 124 g/m2 |
| Colore | Bianco |
| Monouso | Monouso |
| Vedi altri risultati |