Learn More
Brady™ Reflective Labels (B-584)
Codice prodotto. 11804345
Click to view available options
Colore:
Orange
White
Yellow
Larghezza (sistema metrico):
2.54 cm
5.08 cm
Larghezza (sistema imperiale):
1in.
2 in.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 11804345
Marca: Brady™ 115140
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Labeling in low light conditions. Brady Reflective Labels (B-584) are for use with BMP71 printer.
  • Reflective tape for use in dark area
  • Available in yellow, orange and silver
Specifica
Certificazione/Conformità Class 1 (Fed. Spec. L-S-300)
Descrizione Suggested ribbon series: R6000
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Gloss
Materiale Reflective Tape (B-584)
Product Type Reflective Tape
Da utilizzare con (applicazione) Pedestal Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71 Printer
Etichette per riga 1
Quantità 1 Ea.
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0055 in.
Spessore (sistema metrico) 0.14 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 75 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 22.8 m
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 2.54 cm