Learn More
Abeba™ Reflexor™ 36912 Shoes
Codice prodotto. 15610818
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15610818
Marca: Abeba™ 36912/36
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
ESD dissipative shoe includes PU-sole with high slip resistance.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
  • Smooth leather
  • Black
  • Slip resistance PU outsole sole
  • 2 replaceable Reflexor™ insoles (article no. 3565/ 3568)
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • 3 adjustable instep straps
  • velcro fastening
  • Hand-sewn seam
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
Colore Black
Materiale rivestimento interno Microfiber
Materiale Leather
Size 36
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 36912