Learn More
Abeba™ Reflexor™ 5710 Shoes
Click to view available options
Size:
40
41
42
43
44
45
46
Dimensione della confezione:
1 paio
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB
- Smooth leather
- Black
- Slip resistance PU outsole sole
- 2 replaceable Reflexor™ insoles (article no. 3566/ 3570)
- Antistatic
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with lacing
- Hand-sewn seam
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRB |
| Colore | Black |
| Materiale rivestimento interno | Microfiber |
| Materiale | Leather |
| Size | 44 |
| Caratteristiche suola | Slip-resistant |
| Materiale suola | Polyurethane |
| Stile | 5710 |