Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| Atrazine | 1912-24-9 | 1250μg/mL |
| Simazine | 122-34-9 | 1250μg/mL |
| Alachlor | 15972-60-8 | 50μg/mL |
| Methoxychlor | 72-43-5 | 25μg/mL |
| Aldrin | 309-00-2 | 5μg/mL |
| alpha-Chlordane | 5103-71-9 | 5μg/mL |
| cis-Nonachlor | 5103-73-1 | 5μg/mL |
| Dieldrin | 60-57-1 | 5μg/mL |
| Endrin | 72-20-8 | 5μg/mL |
| gamma-BHC | 58-89-9 | 5μg/mL |
| gamma-Chlordane | 5103-74-2 | 5μg/mL |
| Heptachlor | 76-44-8 | 5μg/mL |
| Heptachlor epoxide (Isomer B) | 1024-57-3 | 5μg/mL |
| Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 5μg/mL |
| Hexachlorocyclopentadiene | 77-47-4 | 5μg/mL |
| trans-Nonachlor | 39765-80-5 | 5μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Reformulated Organohalide Pesticides Mix |
| Nota nome | USEPA Method 505 |
| Imballaggio | 2mL amber prescored glass ampule |
| Concentration or Composition Notes | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metodi | For US EPA Method 505 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Quantità | 1 mL |
Sicurezza e movimentazione
- Reformulated Organohalide Pesticides Mix
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetone, atrazine, simazine
Product intended for laboratory use only