Learn More
Refractive Index Certified Reference Material at 20 °C, 25 °C and 30 °C (Nominal RI Value 1.4573 at 25 °C), UKAS ISO 17025 / ISO 17034 Certified, in Tamper-Evident Glass Vials, 10 mL, Paragon Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
Descrizione
- Refractive Index Certified Reference Materials at 20 °C, 25 °C and 30 °C
- Certified in strict accordance to ISO 17025 and ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data available worldwide
- All measurements are fully traceable to NIST and international protocols
- Low levels of uncertainty, ensuring maximum accuracy of data at hand and dependable results
- Available in single 10 mL volume tamper-evident glass bottles or as a multi-pack of 5 per material (includes set of disposable pipettes)
- 12 month shelf life
- Manufactured in the United Kingdom
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Refractive Index Standard at 20 °C
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: petroleum distilates
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.