Learn More
Cole-Parmer™ Refrigerant Pack Phase Change Gel
Codice prodotto. p-7184535 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-1°C (30°F)
-23°C
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 12348717
Marca: Cole-Parmer™ 0634776
Keep sensitive materials at the right temperature. Returns to gel state when thawed.
  • Phase change formula lasts 15% longer than standard gel packs
  • Four formulations from 32 to -10°F (0 to -23°C)
  • Nontoxic and reusable
Specifica
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 19.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 10.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 7.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 26.7 cm
Altezza (sistema imperiale) esterno 1.18 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 3 cm
Peso (sistema imperiale) 48 oz.
Peso (sistema metrico) 1360 g
Capacità (sistema metrico) 1419.5 mL
Descrizione Phase Change Cold Pack, Soft, 30F, 48 oz
Temperature Range (Metric) -1°C (30°F)
Dimensions (LxWxH) 26.7 x 19.7 x 3 cm